Learn More
Huenersdorf™ Secchio industriale in HDPE
Codice prodotto. 11863652
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
Descrizione:
Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Descrizione Dimensione della confezione
11863652 Natural Square Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11863652 Fornitore Huenersdorf™ N. del fornitore 943100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.51€
    12.76€ / pezzi 1
    Risparmia 34.75€
    73% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use the Huenersdorf™ HDPE Industrial Bucket for all your laboratory needs. It is food-safe and has a spout for safe handling.
  • Round with spout
  • Natural
  • Acid-resistant polyethylene (HDPE)
  • Embossed scale and plastic handle Industrial bucket with spout for safe handling
Specifica
Product Type Secchio per usi industriali
Materiale Polietilene (HD-PE)
Colore Natural
Descrizione Square
Dimensions 292 x 292 mm
Altezza (sistema metrico) 292 mm
Include w/out Spout
Lunghezza (sistema metrico) 292 mm