Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Codice prodotto. 17848187
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 l
Peso (sistema metrico):
1.250 kg
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17848187 30 l 1.250 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17848187 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000095981
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
In HDPE per una resistenza superiore e per un'eccellente resistenza termica e chimica. Le taniche industriali in HDPE Kautex™ sono ideali per applicazioni industriali, commerciali e di laboratorio.
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Available in natural or blue colors
  • Leakproof
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
  • Caps are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 30 l
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.9 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 48.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 320 x 284 x 435 mm
Materiale HDPE
Product Type Jerry Can
Peso (sistema metrico) 1.250 kg