Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Codice prodotto. 10780082
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
Peso (sistema metrico):
0.140 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
10780082 3 l 0.140 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10780082 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000096404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.00€
    4.36€ / pezzi 1
    Risparmia 0.64€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
In HDPE per una resistenza superiore e per un'eccellente resistenza termica e chimica. Le taniche industriali in HDPE Kautex™ sono ideali per applicazioni industriali, commerciali e di laboratorio.
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Available in natural or blue colors
  • Leakproof
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
  • Caps are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.79 gal.
Capacità (sistema metrico) 3 l
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 34.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 153 x 115 x 240 mm
Materiale HDPE
Product Type Jerry Can
Peso (sistema metrico) 0.140 kg