Learn More
Kartell™ HDPE Industrial Tank
Codice prodotto. 15706978
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
5 L
10 L
Dimensione chiusura:
GL45
GL51
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 40
pezzi 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
15706978 5 L GL51 pezzi 40
10089922 10 L GL51 pezzi 24
10335443 2 L GL45 pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15706978 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0178100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    278.34€ / pezzi 40
    Risparmia 14.66€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 29-10-2026
Kartell™ HDPE Industrial Tank is useful in everyday laboratory practice and features a comfortable handle with a secure seal-cap following DIN recommendations.
  • Features a standardized industrial packaging design
  • Useful in everyday laboratory practice
  • Made of High Density PE food grade
  • Includes a comfortable handle
  • Features a secure seal-cap following DIN recommendations
  • It's conform to UN regulation on transportation of dangerous and toxic liquids and is suitable for road (ADR-RID), sea (IMO-IMDG) and air (IATA-ICAO) transport
Specifica
Dimensione chiusura GL51
Chiusura Seal-cap
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 5 L
N. per confezione 30