Learn More
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 10770593 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
5 l
10 L
20 l
30 L
Dimensioni (L x P x A):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10770593 5 l 190 x 145 x 251 mm Pezzo
16339541 2,5 l 153 x 115 x 208 mm Pezzo
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm Pezzo
10613693 20 l 290 x 246 x 385 mm Pezzo
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10770593 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 14270005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.35€
    7.25€ / pezzi 1
    Risparmia 7.10€
    49% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Canister for storage or transport. Canister with UN transport approval and tamper-evident seal.
  • For storage or transport
  • HDPE
  • With UN approval for transport
  • Screw lid without drain valve is included, screw lid with drain valve available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 l
Certificazione/Conformità Approvazione UN 3H1/X1.9/250
Dimensione chiusura 1427-9105, Orig. Screw Cap DIN50
Tipo di chiusura DIN 50
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 40.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 190 x 145 x 251 mm
Dimensioni (L x P) 190 x 145 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione o trasporto, adatto al contatto con alimenti
Altezza (sistema metrico) con chiusura 251 mm
Include Coperchio a vite
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Materiale HDPE
Mouth Style S50 Thread
N. per confezione 1
Product Type Tanica
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 145 mm