Learn More
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 16339541 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
5 l
10 L
20 l
30 L
Dimensioni (L x P x A):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
16339541 2,5 l 153 x 115 x 208 mm Pezzo
10770593 5 l 190 x 145 x 251 mm Pezzo
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm Pezzo
10613693 20 l 290 x 246 x 385 mm Pezzo
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16339541 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 14270002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.03€
    4.64€ / pezzi 1
    Risparmia 0.39€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Canister for storage or transport. Canister with UN transport approval and tamper-evident seal.
  • For storage or transport
  • HDPE
  • With UN approval for transport
  • Screw lid without drain valve is included, screw lid with drain valve available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.66 gal.
Capacità (sistema metrico) 2,5 l
Certificazione/Conformità UN approval 3H1/Y1.6/150
Colore chiusura Red
Dimensione chiusura DIN45
Tipo di chiusura DIN45
Colore Transparent
Descrizione Canister
Dimensioni (L x P x A) 153 x 115 x 208 mm
Dimensioni (L x P) 153 x 115 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) UN-Transport
Altezza (sistema imperiale) 5.53 in.
Altezza (sistema metrico) 208 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
Materiale HDPE
Product Type Jerry Can
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 5.53 in.
Larghezza (sistema metrico) 115 mm