Learn More
Azpack™ HDPE Jerry Can
Codice prodotto. 15634856
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15634856 2.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15634856 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 15634856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    9.36€ / pezzi 1
    Risparmia 0.64€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Capacity Metric: 2.5 L
  • High density polyethylene construction
  • Includes loose fitted tamper evident cap with EPE foam gasket
  • Stackable
  • Weight: 120g
  • Tolerances: +/- 3 mm on dimensions
  • UN mark 3H1/Y1.9/150/../A/PA-03/403322/PP
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Certificazione/Conformità UN approved
Dimensione chiusura DIN 45
Colore Natural
Dimensioni (L x P x A) 145 x 130 x 201 mm
Materiale HDPE
Product Type Jerry Can
Forma Rectangular