Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 15731667
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
DIN 51
Capacità (sistema metrico):
10 L
Dimensioni (L x P x A):
232 x 194 x 303 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 80
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15731667 DIN 51 10 L 232 x 194 x 303 mm pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15731667 Fornitore Verenigde Kunststof Bedrijven™ N. del fornitore 202410
Spedizione stimata: 23-11-2026
Closure Material: HDPE
  • HDPE jerricans
  • Stability during Transport
  • Stackable
  • Safe Storage
  • UN approved
  • Food approved
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Certificazione/Conformità 3H1/Y1.9
Colore chiusura Gray
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura DIN 51
Diametro (sistema metrico) interno collo 44.0 ±0.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 232 x 194 x 303 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 20 Pk.
Product Type Jerry Can
Forma Rectangular