Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 15751667
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
DIN 61
Capacità (sistema metrico):
25 L
Dimensioni (L x P x A):
290 x 264 x 445 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 36
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15751667 DIN 61 25 L 290 x 264 x 445 mm pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15751667 Fornitore Verenigde Kunststof Bedrijven™ N. del fornitore 202465
Spedizione stimata: 17-11-2026
Closure Material: HDPE
  • HDPE jerricans
  • Stability during Transport
  • Stackable
  • Safe Storage
  • UN approved
  • Food approved
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 L
Certificazione/Conformità 3H1/Y1.9
Colore chiusura Gray
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura DIN 61
Diametro (sistema metrico) interno collo 49.0 ±0.3 mm
Dimensioni (L x P x A) 290 x 264 x 445 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 6 Pk.
Product Type Jerry Can
Forma Rectangular