Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto serie 308/310 in HDPE trasparente
Codice prodotto. 15500981
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 l
1 l
2.5 l
Colore:
Black
Naturale
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 120
pezzi 26
pezzi 64
Codice prodotto. 15500981
Marca: Kautex™ 2000084152
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this Kautex™HDPE 308/310 Series Narrow Neck Bottle for packaging, sending samples, mailing and storage. Suitable for filling and transport of hazardous liquids, it features a recessed labeling field with sizes 1000 and 2500 mL. and is UN approved for liquids.
  • Optimized handle for safe and comfortable handling.
  • Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
  • GL 45 neck, three different types of closures available
  • leakproof
  • UN approved for liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) interno collo 28.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, invio di campioni, spedizione, conservazione
Materiale HDPE
Finitura collo Stretto
Certificazione/Conformità UN 3H1/X1.9/250
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 211.8 mm
Product Type Bottiglia a collo stretto
Diametro (sistema metrico) 96 mm