Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16154537 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Finitura collo:
38-400
43-400
53-400
Quantità:
116/Pk.
12/Pk.
168/Pk.
24/Pk.
48/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 116
pezzi 12
pezzi 168
pezzi 24
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Finitura collo Quantità Dimensione della confezione
16154537 1000 mL 53-400 12/Pk. pezzi 12
16104547 250 mL 43-400 48/Pk. pezzi 48
16418125 500 mL 43-400 168/Pk. pezzi 168
16144537 1000 mL 53-400 116/Pk. pezzi 116
16174537 125 mL 38-400 48/Pk. pezzi 48
16124547 500 mL 43-400 24/Pk. pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16154537
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps offer good chemical resistance in a space-saving oblong design. Made from natural High Density Polyethylene with a wide mouth opening ideal for storing and sampling solids and powders.
  • Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles offer a space-saving design for the workbench
  • Wide mouth opening is ideal for sampling solids and powders
  • HDPE provides an excellent moisture barrier and is impact resistant
  • Good chemical resistance suitable for a wide range of laboratory applications
  • Ideal for high-speed filling, demanding pharmaceutical specifications and rough handling when shipping
  • Polypropylene closures with foamed polyethylene liners offer good chemical resistance including acids, alcohols, alkalis, aqueous products, cosmetics, household oils and solvents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 195 mm
Materiale HDPE
Quantità 12/Pk.
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 53-400
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 192 mm
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53-400 mm
Diametro (sistema metrico) 96 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 34 oz.
Forma Oblong
Monouso Reusable
Product Type Wide Mouth Bottle