Learn More
Kautex™ Fusto in HDPE con apertura superiore 18/30
Descrizione
- UN approval for solids
- Meet GGVS/GGVE regulations for transport of solid substances with a density of at least 1.5 g/ccm
- Supplied with PE-lid and galvanized clamping ring
- storage
- transfer
- transport
- disposal
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Omologazione UN |
| Product Type | Fusto con apertura superiore |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Capacità (sistema metrico) | 120 l |
| Colore | Blu |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione, trasferimento, trasporto, smaltimento |
| Materiale | HDPE |
| Include | Coperchio, anello di chiusura |
| Altezza (sistema metrico) | 800 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 493 mm |