Learn More
Kautex™ Fusto in HDPE con apertura superiore 18/30
Codice prodotto. 10568671
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
313 mm
398 mm
493 mm
Capacità (sistema metrico):
30 l
60 l
120 l
Altezza (sistema metrico):
518 mm
620 mm
800 mm
Include:
Coperchio, anello di chiusura
Coperchio, anello di chiusura e impugnatura
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
10568671 398 mm 60 l 620 mm Coperchio, anello di chiusura e impugnatura Pezzo
10199750 493 mm 120 l 800 mm Coperchio, anello di chiusura Pezzo
10400932 313 mm 30 l 518 mm Coperchio, anello di chiusura e impugnatura Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10568671 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000090867
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    96.64€ / pezzi 1
    Risparmia 40.36€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HDPE per un'eccellente resistenza chimica. I fusti in HDPE con apertura superiore Kautex™ permettono la conservazione resistente e affidabile di grandi volumi.
  • UN approval for solids
  • Meet GGVS/GGVE regulations for transport of solid substances with a density of at least 1.5 g/ccm
  • Supplied with PE-lid and galvanized clamping ring
Applications:
  • storage
  • transfer
  • transport
  • disposal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Omologazione UN
Product Type Fusto con apertura superiore
Tipo di chiusura Coperchio
Capacità (sistema metrico) 60 l
Colore Blu
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione, trasferimento, trasporto, smaltimento
Materiale HDPE
Include Coperchio, anello di chiusura e impugnatura
Altezza (sistema metrico) 620 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 398 mm