Learn More
Ratiolab™ Pipetta Pasteur in HDPE
Codice prodotto. 10182772
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
1.5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità unitSize
10182772 1.5 mL 230 mm Non-sterile pezzi 400
10799823 1 ml 144 mm Non-sterile pezzi 500
10185742 1 ml 144 mm Sterile pezzi 500
10789823 1 ml 150 mm Sterile pezzi 500
10201351 1 ml 150 mm Non-sterile pezzi 500
10178111 3 ml 155 mm Non-sterile pezzi 500
12623165 6 mL 148 mm Non-sterile pezzi 400
10145792 10 ml 300 mm Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10182772 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 2600120
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these pipets for simple and safe liquid handling. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets feature a low affinity surface which reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
  • No risk of cross-contamination or carry-over
  • No danger of glass breakage with the resulting danger of infectious material escaping
  • Transparent polyethylene construction
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Soft, elastic bulb
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Clearly visible embossed graduations
  • BSE-free
  • Can be used for food
Specifica
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Food analysis
Quantità 400 Pack
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Tipo Pasteur Pipette