Learn More
Ratiolab™ Pipetta Pasteur in HDPE
Codice prodotto. 10799823
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
1.5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità unitSize
10799823 1 ml 144 mm Non-sterile pezzi 500
10185742 1 ml 144 mm Sterile pezzi 500
10789823 1 ml 150 mm Sterile pezzi 500
10201351 1 ml 150 mm Non-sterile pezzi 500
10182772 1.5 mL 230 mm Non-sterile pezzi 400
10178111 3 ml 155 mm Non-sterile pezzi 500
12623165 6 mL 148 mm Non-sterile pezzi 400
10145792 10 ml 300 mm Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10799823 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 2600181
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these pipets for simple and safe liquid handling. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets feature a low affinity surface which reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
  • No risk of cross-contamination or carry-over
  • No danger of glass breakage with the resulting danger of infectious material escaping
  • Transparent polyethylene construction
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Soft, elastic bulb
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Clearly visible embossed graduations
  • BSE-free
  • Can be used for food
Specifica
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Analisi degli alimenti
Include Aspiratore di precisione e sfera di aspirazione
Quantità Confezione da 500
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 144 mm
Tipo Pipetta Pasteur