Learn More
Qorpak Square Jugs, High-Density Polyethylene
Codice prodotto. 11860060 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11860060 2 L pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11860060 Fornitore Qorpak N. del fornitore 0608900
Spedizione stimata: 25-01-2027
These HDPE Square Jugs are priced for one-time use.
  • The narrow-mouth and watertight polypropylene (PP) cap prevent spills.
  • Integral handle allows easy pouring.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Translucent
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Materiale Polyethylene, HDPE
Quantità 50 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 9.95 cm
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 22.96 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.92 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.04 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-400
Diametro (sistema metrico) 7.6 cm
Tipo di chiusura Lid
Autoclavabile Non autoclavabile
Forma Round Jug
Monouso Single-use
Product Type Jug