Learn More
Fisherbrand™ HDPE, Rectangular Carboy with Spigot
Codice prodotto. 13438039 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13438039 9 L Pezzo
13408039 20 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13438039
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Use With: Ideal for storing and dispensing lab water and reagents; Color: White
Carboys Ideal for storing and dispensing lab water and reagents.
Ideale per stoccaggio ed erogazione dell'acqua e reagenti da laboratorio
  • Costruzione robusta per una lunga durata
  • Graduazioni in rilievo per 1 gallone e 51 incrementi
  • Scelta di materiali per uso generico o autoclavabili
  • Design rettangolare per ridurre l'ingombro
  • L'imboccatura larga consente di semplificare le operazioni di riempimento e di pulizia
  • Le damigiane con raccordi comprendono un inserto portagomma per la connessione di tubi ID -+ a 5/16 di pollice.
  • Il beccuccio del raccordo accetta tubi ID da 5/8di pollice
  • I materiali sono conformi ai requisiti della FDA per uso alimentare e ai criteri USP VI (non tossici)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 9 L
Certificazione/Conformità FDA, USP VI
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storing and dispensing lab water and reagents
Materiale HDPE
Mouth Style Larga
Product Type Carboy with Spigot
Forma Rettangolare