Learn More
Kautex™ Chiusura a vite in HDPE
Codice prodotto. 15116675
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
15116675 45 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15116675 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000085870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.00€
    0.60€ / pezzi 1
    Risparmia 0.40€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
For Use With: 2/2,5/3,6/8 Jerrycan
  • Screw closure
  • HDPE
  • Tamper evident ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso
Include Anello antimanomissione
Materiale HDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tanica 2/2,5/3,6/8
Product Type Chiusura a vite