Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in HDPE
Codice prodotto. 10018280
Cambia vista
Click to view available options
:
Natural; With red stopcock, For use with 5 and 10 L jerrycans
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10018280 Natural; With red stopcock, For use with 5 and 10 L jerrycans
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10018280 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000090386
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: 5 and 10 L jerrycans
  • HDPE
  • Natural colour
  • With stop cock, red
  • Carboy accessory 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Certificazione/Conformità DIN50
Colore Naturale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per uso con taniche da 5 e 10 l
Materiale HDPE
N. per confezione Ciascuno
Product Type Chiusura a vite