Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in HDPE con vaporizzatore a pompa e tappo di sicurezza
Sfoglia Tutto Bürkle ProdottiDescrizione
- Trasparente per una facile identificazione dei contenuti
- Bottiglia in HDPE, pompa del vaporizzatore in PP e acciaio inox
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.38 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 14 mm |
| Include | Coperchio di sicurezza, vaporizzatore a pompa, copertura di protezione |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 110 mm |
| Materiale | LDPE, Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |