Learn More
BRAND™ HDPE Storage Bottle
HDPE Storage Bottle features a narrow mouth and includes a screw cap.
Marca:  BRAND™ 130874
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.57000kg
Codice prodotto. 10213251
  • 34.21€ / Pezzo
In stock, pronto per la spedizione: 5
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of high density polyethylene
  • With screw cap and carrying handle
Specifica
Specifica
Yes
Narrow
Carrying Handle
Storage bottle
Screw Cap
10 L
HDPE