Descrizione
- Made of durable PP with external reinforcement ribs
- Temperature resistant from -40°C to 90°C
- According to Euro standards
- Lid and transport rollers available as accessory
Specifica
Specifica
| Product Type | Storage Case |
| Colore | Gray |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | According to Euro standards |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 367 x 267 x 176 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 400 x 300 x 180 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 176 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) interno | 367 mm |
| Vedi altri risultati |