Learn More
Buerkle™ Polypropylene Storage and Stacking Container
Codice prodotto. 11921471 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
11 L
17 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensioni (L x P x A):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11921471 80 L 600 x 400 x 420 mm Pezzo
10298700 11 L 400 x 300 x 120 mm Pezzo
10657921 17 L 400 x 300 x 180 mm Pezzo
11901471 23 L 400 x 300 x 220 mm Pezzo
10507912 23 L 600 x 400 x 120 mm Pezzo
10461231 38 L 600 x 400 x 180 mm Pezzo
10701212 45 L 600 x 400 x 220 mm Pezzo
10229180 64 L 600 x 400 x 320 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11921471 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34140181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.40€
    80.59€ / pezzi 1
    Risparmia 5.81€
    6% Sconto
In stock
Buerkle™ Polypropylene Storage and Stacking Container with external reinforcement ribs.
  • Made of durable PP with external reinforcement ribs
  • Temperature resistant from -40°C to 90°C
  • According to Euro standards
  • Lid and transport rollers available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Storage Case
Colore Gray
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità According to Euro standards
Dimensioni interne (L x P x A) 567 x 367 x 416 mm
Dimensioni (L x P x A) 600 x 400 x 420 mm
Altezza (sistema metrico) 420 mm
Altezza (sistema metrico) interno 416 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 567 mm
Volume (sistema metrico) 80 L
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 367 mm