Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cestello per filtraggio in HDPE
Codice prodotto. 11754133
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11754133 Polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11754133 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore H167030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    227.72€ / pezzi 1
    Risparmia 22.28€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
I cestelli per filtraggio perforati realizzati in plastica di polietilene consentono un rapido riempimento e scarico
  • Pratico per il risciacquo di più unità e il trasporto di articoli da laboratorio, nonché per setacciare o filtrare particelle di grandi dimensioni
  • Resistente agli agenti chimici; resistente ad acidi e alcali
  • Temperature di utilizzo fino a 82°C (180°F)
  • Perforazioni di 2 mm (0.080 pollici)
  • Il manico a fascetta è alto 10 cm (4 pollici) sopra il bordo
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polietilene
Da utilizzare con (applicazione) Per immergere parti o filtrare particelle di grandi dimensioni
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 82 °C
Diametro (sistema metrico) esterno 127 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 2 mm
Include Impugnatura a fascia
Product Type Cestello, per filtraggio in HDPE
Diametro (sistema metrico) interno 108 mm
Altezza (sistema metrico) 127 mm