Learn More
Sampling Systems™ HDPE Thumb Tube Pipette
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Key Features:
- Manufactured with HDPE
- Individually bagged
- FDA conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available sterilized by gamma
Operation:
- Press thumb onto the tube until you are at the sampling depth
- Raise the thumb until levels equalise
- Press thumb onto the tube to seal the sample in
Specifica
Specifica
| Product Type | Thumb Tube Pipette |
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Certificazione/Conformità | FDA approved CFR 177.1520, Conforms to EU regs 10/2011 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |