Learn More
Cole-Parmer™ Rectangular High-density Polyethylene Utility Tray
Codice prodotto. 15329433 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
15 x 6.5 x 4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15329433 15 x 6.5 x 4 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15329433 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0671310
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Rectangular High-density polyethylene (HDPE) tray with outer flanged rim simplifies handling and cleaning. NSF-certified, USDA-approved.
  • 1 year warranty.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 L
Certificazione/Conformità NSF Certified
Dimensioni (L x P x A) 15 x 6.5 x 4 in.
Colore Natural
Altezza (sistema metrico) 10.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 38.1 cm
Materiale HDPE
Tipo Utility Tray
Larghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Include Outer Flanged Rim
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
N. per confezione 1 Ea.
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Capacità (sistema imperiale) 0.75 gal.