Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE ViscoDispo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1.000 mm
1000 mm
Da utilizzare con (applicazione):
For highly viscous media up to max 100,000cP
Liquidi, prodotti sfusi e terreni viscosi, generi alimentari
Per il prelievo di campioni di terreni ad alta viscosità
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Ergonomic handle
- No seals
- HDPE
- Clean room manufactured, individually packaged
- Optionally sterilised by gamma rays
- Opening diameter 10mm
- Ø 21mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Campionatore |
| Materiale | HDPE |
| Descrizione | Individually packaged |
| Tipo di maniglia | Ergonomic |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Prodotto sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For highly viscous media up to max 100,000cP |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 21 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.000 mm |
| Vedi altri risultati |