Learn More
Kautex™ HDPE White Square Narrow Neck Bottle
Codice prodotto. 15991441
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 122
pezzi 247
pezzi 27
pezzi 544
pezzi 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15991441 0.1 L pezzi 544
17878167 0.25 L pezzi 247
15981441 0.5 L pezzi 122
17838167 1 L pezzi 72
15931441 2.5 L pezzi 27
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15991441 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000084000
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from HDPE for strength and durability. Kautex™ HDPE Square Narrow Mouth Bottles are easily stocked and save space in the laboratory from square shape.
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.1 L
Colore White
Diametro (sistema metrico) interno collo 17 mm
Da utilizzare con (applicazione) Packaging, Sending Samples, Transport, Storage
Materiale HDPE
Finitura collo Narrow
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Product Type Narrow Neck Bottle
Diametro (sistema metrico) 45 mm