Descrizione
- Made of HDPE
- Temperature resistant from -20 °C to +80 °C
- UN transport approval for solids 1H2/X
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 26 L |
| Descrizione | Wide mouth disposal keg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for Waste Disposal or Storage of Liquids, Powders or Granules |
| Include | Tappo |
| Materiale | HDPE |
| Certificazione/Conformità | UN transport approval 1H2/X |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 425 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 316 mm |