Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can with Threaded Connector
Codice prodotto. 10497951 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensioni (L x P x A):
P 365 x L 165 x A 485 mm
P 365 x L 240 x A 485 mm
l 130 x H 280 mm
l 137 x H 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10497951 10 L l 137 x H 400 mm Pezzo
10229070 5 l l 130 x H 280 mm Pezzo
10096771 20 L P 365 x L 165 x A 485 mm Pezzo
10411381 30 L P 365 x L 240 x A 485 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10497951 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 04311010
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Wide-necked canister with extremely wide filling opening (88 mm), easy to clean on the inside, which is particularly important when storing sensitive substances.
  • Wide filling opening allows for easy cleaning
  • Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
  • Can also be used as a settling canister
  • Manufactured from transparent HDPE
  • UV stabilized
  • Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Certificazione/Conformità Suitable for foodstuffs
Tipo di chiusura Coperchio a vite
Colore Transparent
Dimensioni (L x P x A) l 137 x H 400 mm
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con alimenti, comodo e sicuro da trasportare, utile come contenitore di sedimentazione
Graduazioni Liter scale available separately
Include Connettore filettato da 0.75“, maniglie di trasporto, coperchio a vite
Materiale HDPE
Mouth Style Wide
Product Type Tanica a collo largo