Learn More
Buerkle™ Bottiglie per reagenti quadrate in HDPE con collo largo
Codice prodotto. 15316438 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15316438 1000 ml Pezzo
15475574 50 mL Pezzo
15425574 100 ml Pezzo
10222563 2500 mL Pezzo
17250574 750 mL Pezzo
15376418 250 mL Pezzo
11817702 500 ml Pezzo
11827702 1000 ml pezzi 6
11868301 1500 mL Pezzo
15425584 4000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15316438 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.65€
    3.49€ / pezzi 1
    Risparmia 0.16€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Wide-neck reagent bottle is particularly suited for storing, packing, taking samples, sampling and transport of granules and paste-like media.
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
  • UN approval for bulk goods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 43 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 220 mm
Materiale HDPE, Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 54 mm
Colore chiusura Blu
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Altezza (sistema imperiale) 8.43 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Forma Square
Certificazione/Conformità UN Approval
Monouso Reusable