Learn More
Buerkle™ Bottiglie per reagenti quadrate in HDPE con collo largo
Codice prodotto. 15376418 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15376418 250 mL Pezzo
15475574 50 mL Pezzo
15425574 100 ml Pezzo
10222563 2500 mL Pezzo
17250574 750 mL Pezzo
11817702 500 ml Pezzo
15316438 1000 ml Pezzo
11827702 1000 ml pezzi 6
11868301 1500 mL Pezzo
15425584 4000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15376418 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03420250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Wide-neck reagent bottle is particularly suited for storing, packing, taking samples, sampling and transport of granules and paste-like media.
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
  • UN approval for bulk goods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Transparent
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Dimensioni (L x P x A) 59 x 59 x 130 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs
Materiale HDPE
ID collo (sistema metrico) 35 mm
Peso (sistema metrico) 0.0395 kg
Larghezza (sistema metrico) 59 mm
Colore chiusura Blu
Certificazione/Conformità UN Approval
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap