Learn More
Buerkle™ HDPE Wide-Necked Boxes, Round
Codice prodotto. 10417643 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10417643
Marca: Buerkle™ 62820100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide-necked containers with very good shatter resistance for convenient filling. Particularly suited for storing or shipping powders and granules.
  • HDPE, transparent, shatterproof
  • Screw lid made of PP with seal made of PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Include Screw Lid
Materiale HDPE
Quantità 1
Peso (sistema metrico) 0.014 kg
Chiarezza Transparent
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 77 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura Screw Cap