Learn More
3M™ Copertura testa
Codice prodotto. 11785314 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11785314 Small Pezzo
11775314 Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11785314 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000044300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    49.88€ / pezzi 1
    Risparmia 34.12€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Adatto per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, come nella produzione farmaceutica o nei casi in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. La copertura testa 3M Versaflo S-Series è compatibile con numerosi sistemi PAPR.
Suitable for applications that require frequent replacement of the entire headtop assembly, such as pharmaceutical manufacturing or where there is less soiling of the outer fabric. For disposal, the suspension assembly and air inlet components can be quickly removed and separated for segregated waste streams, where facilities are available.
  • Head cover with integrated head suspension providing head and face coverage.
  • Provides eye and face protection to EN166—liquid splash and low energy impact (grade F)—the same classification for impact resistance as safety spectacles.
  • Manufactured using a general purpose, cost effective laminated film fabric.
  • Entry-level head cover for powered air respiratory protection.
  • No assembly required.
  • Ready to use out of the box.
  • Excellent field of view, particularly downwards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ CE Approved,‎ EN14594 3A
Colore Bianco
Materiale Spunbound Polypropylene
Product Type Tappo di protezione
Size Small
Da utilizzare con (applicazione) Gas, Vapor and Particulates,‎ Liquid Splash,‎ Low Energy Flying Particles / Dust
Include Integrated Head Suspension
Materiale (lente) PETG
Quantità Ciascuno
Peso (sistema metrico) 100 g