Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22.5 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20.9 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <800 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 mL |
| Stile della base | Round Bottom |
| Vedi altri risultati |