Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, a capsula, collo lungo, vetro trasparente
Codice prodotto. 10680843 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
11.7 mL
20.9 mL
21.2 ml
Stile della base:
Fondo piatto
Fondo rotondo
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Stile della base unitSize
10680843 11.7 mL Fondo piatto pezzi 100
12971231 21.2 ml Fondo piatto pezzi 100
10070952 20.9 mL Fondo rotondo pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10680843
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fondo sferico o piatto.
  • Collo stretto
  • Fondo piatto
  • Collo allungato
  • Vetro
  • Trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 11.7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND20
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 46 mm