Learn More
Fisherbrand™ Fiala per analisi con spazio di testa, collo a fascetta, vetro
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 12.2 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <800 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 10 ml |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Vedi altri risultati |