Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, filettatura di precisione, vetro
Product Code. 12941221 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10.8 ml
20.6 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Unit Size:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Colore unitSize
12941221 20.6 ml Trasparente pezzi 100
11506114 10.8 ml Trasparente pezzi 100
11526114 10.8 ml Ambra pezzi 100
12951221 20.6 ml Ambra pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 12941221
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Disponibile con fondo sferico o piatto.
  • Fondo piatto
  • Bordo smussato o collo a fascetta DIN/collo a vite
  • In vetro trasparente e ambrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 20.6 ml
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Filettatura di precisione
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 18 ml
Stile della base Fondo rotondo
Quantità 100
Dimensione chiusura 18
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 75.5 mm