Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Vial, SPME Crimp Neck, Clear Glass
Codice prodotto. 10510323 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10510323 Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10510323
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rounded bottom.
  • Crimp Neck
  • Rounded bottom
  • Glass
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 21.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) SPME
Stile collo Special Crimp
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 mL
Stile della base Round Bottom
Quantità 100
Dimensione chiusura ND20
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 75.5 mm