Learn More
R&D Systems™ Heart Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin
Codice prodotto. 18113079 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18113079 5 Slides pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18113079 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP246893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.16€
    476.70€ / pezzi 5
    Risparmia 97.46€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Useful in immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 50 Cores: 59 carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Quantità 5 Slides
Tissue Condition Normal
Tipo Heart
Dimensions (LxW) 2.0 mm
Product Line Novus