Learn More
Ansell Maschere facciali pieghettate Kimtech Pure™ M3
Codice prodotto. 11393892
Cambia vista
Click to view available options
Fastening Type:
Earloops
Ties
Include:
7 in. Soft Ties
9 in. Soft Ties
Knitted Earloops
Dimensione della confezione:
pezzi 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Fastening Type Include Unit Size
11393892 Ties 9 in. Soft Ties pezzi 200
15691692 Earloops Knitted Earloops pezzi 200
11715505 Ties 7 in. Soft Ties pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11393892 Supplier Ansell Supplier No. 62494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    191.88€ / pezzi 200
    Risparmia 103.12€
    34% Sconto
View all promotions
In stock
Sterile masks feature non-irritating BiCoSof™ inner facing and bendable aluminum nosepiece. Available with earloops or soft ties.
Consigliata per camere sterili ISO Classe 3 superiori
  • Lo strato esterno di pellicola in polietilene a basso rilascio di fibre protegge dalla contaminazione
  • Filtrazione di batteri e particelle eccellente combinata con una buona traspirabilità
  • Tessuto BiCoSof™ all'interno per il massimo comfort
  • Doppio involucro
  • Maschere sterili sterilizzate mediante gamma e confezionate singolarmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore Bianco
Fastening Type Ties
Materiale SMS, polipropilene
Size Standard
Sterilità Sterili
Stile Pieghettato
Certificazione/Conformità ISO 14001, ISO 9001; CE Simple; Industrial Use Only
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
Monouso Single-use
Efficienza filtro 89.3% (PFE), 94.1% (BFE)
Include 9 in. Soft Ties
Senza lattice Sì
Modello 62494
Dimensione del poro 0.1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie Kimtech™ M3 Sterile
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm