Learn More
Brady™ Etichette in poliimmide resistenti al calore
Codice prodotto. 17898384 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.187 x 1 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 0.75 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 2 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 750
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Altezza (sistema metrico) Forma Dimensione della confezione
17898384 0.2 x 0.65 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 5.08 mm Rectangle pezzi 750
17858244 0.187 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 4.75 mm Rectangle pezzi 750
17819164 0.25 x 0.75 in. M710, BMP71 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17808344 0.25 x 0.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17828304 0.25 x 0.9 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17858374 0.25 x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Square pezzi 750
17878154 0.25 x 2 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 100
17878134 0.25 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17871659 0.275 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.99 mm Rectangle pezzi 750
17838754 0.375 x 1 in. M710, BMP71 9.53 mm Rectangle pezzi 500
17858254 0.375 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 9.53 mm Rectangle pezzi 500
17878234 0.375 x 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 9.53 mm Square pezzi 500
17828154 0.4 x 0.4 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 10.16 mm Square pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17898384 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Il poliimmide per alte temperature (B-727) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l’etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • Il poliimmide per alte temperature (B-727) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • L'adesivo ultraresistente è studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi, ed è ideale per sistemi di applicazione automatica
  • Il poliimmide bianco lucido è stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; conforme ai requisiti MIL-STD-202G, metodo 215K
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 100°C (da -94 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyimide
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Temperature Indicating Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Dimensioni (L x P) 0.2 x 0.65 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.65 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.51 mm
Altezza (sistema metrico) 5.08 mm