Learn More
Eppendorf™ Heat Sealer S100
Codice prodotto. 15530566 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
15530566 EU Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15530566 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5391000001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides user-friendly and reliable hermetic sealing of a variety of multiwell plates.
  • Hermetic sealing of multiwell plates
  • Fixed sealing temperature for reproducible results
  • Eliminates evaporation in PCR, reducing cross contamination
  • Seals 96- and 384-well plates
  • Compact design, portable device
  • Integrated thermostats prevents overheating
  • Improved mechanics for even easier sealing
  • PCR plate adapter included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Hertz 50/60 Hz
Tensione 100/230 V
Dimensioni (L x P x A) 220 × 250 × 230 mm
Requisiti elettrici 100/230 V, 50/60 Hz
Da utilizzare con (apparecchiatura) 96- and 384-well plates
Tipo di spina EU Plug