Learn More
Fisherbrand™ Heat Sealer with Cutter
Codice prodotto. 15360360 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Cont. Spina per Europa/Israele
Spina UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15360360 Cont. Spina per Europa/Israele Pezzo
15350360 Spina UK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15360360
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per sigillare sacchetti, fogli o tubi in modo veloce ed efficace. La termosigillatrice Fisherbrand™ con taglierina è dotata di un elemento riscaldante sicuro che si riscalda solo quando in uso. La manopola del timer consente di regolare la durata della sigillatura. L'unità da 450 watt (220/230 VCA) include un kit di parti di ricambio. Disponibili con spina per Regno Unito o europea.
Seal bags, sheets or tubing quickly and efficiently. Fisherbrand™ Heat Sealer with Cutter features a safe heating element that is only hot when in use. Timing knob allows for adjustable sealing duration. 450 Watt unit (220/230 VAC) includes a replacement part kit. Available with a UK or European plug.
  • Seal polyethylene or polypropylene bags, sheets or flat tubing from 0.01 to 0.8 mm thick.
  • Sliding blade removes excess material 19 mm from the seal.
  • Heating element measures 310 mm long and is only hot when sealing.
  • Timing knob ensures safe sealing.
    • Simply turn knob to set time (1-8 seconds).
    • Press handle down.
    • Remove when light indicates cycle is complete.
  • Includes replacement part kit (additional replacement part kits can be ordered separately):
    • Two extra blades
    • Two extra heating elements
    • Two extra PTFE cloths
Specifica
Product Type Commercial Pouch Sealer
Dimensioni (P x L x A) 86 mm (L) x 446 mm (P) x 166mm (A) (chiuso)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sacchetti in polietilene o in polipropilene, fogli o tubi piatti
Include Kit di parti di ricambio (due pezzi di: lame, elementi riscaldanti, abiti in PTFE), cavo di alimentazione da 153 cm
Tempo di sigillatura Regolabile tra 1 e 8 secondi
Descrizione Cont. Spina per Europa/Israele