Learn More
Labconco™ Heated Product Shelves
Codice prodotto. 10443285 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10443285 254 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10443285 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7509401
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Variable heat control shelves for freeze drying samples.
  • Three aluminum shelves with 6.35mm rims
  • Three stainless steel support rods
  • Nine clips for shelf height adjustment
  • Low voltage transformer with variable heat control to +40°C (+104°F)
  • Three rubber feet
Specifica
Tipo Heated Shelf
N. di ripiani 3
Temperature Range (Metric) Up to 40°C
Size Large
Diametro (sistema imperiale) 10 in.
Diametro (sistema metrico) 254 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.75 in.
Altezza (sistema metrico) 298 mm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Peso di spedizione (sistema imperiale) 15.0 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 6.8 kg