Learn More
Labconco™ Heated Shelves with Sensors
Codice prodotto. 15864105 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Da utilizzare con (applicazione):
Bulk Tray Dryer
Small tray dryer
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
15864105 230 V Bulk Tray Dryer Pezzo
15735998 230 V Small tray dryer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15864105 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 730151010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00€
    1352.83€ / pezzi 1
    Risparmia 312.17€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Includes
1 shelf, 1 temperature probe
Requires
FreeZone Freeze Dryer, FreeZone Bulk Tray Dryer
Used to monitor sample or shelf temperature
  • FreeZone Bulk and Small Tray Dryers include three and can accommodate two additional Heated Shelves with Sensors
  • Sensor, included with Heated Shelf, may be used to monitor sample or shelf temperature
  • Shelves for Bulk Tray Dryers are32.2W x 43.2cm D (12.7 x 17 in.) each. Shelves for Small Tray Dryers are 26.9W x 30.5cm D (10.6 x 12.0 in.) each
  • Stainless steel shelf with 200w heater and sensor probe
Warranty
Un anno
Specifica
Tipo Heated Shelf
Temperature Range (Metric) +60°C
Materiale Steel
Da utilizzare con (applicazione) Bulk Tray Dryer
Include 1 shelf, 1 temperature probe
Profondità (sistema imperiale) 17 in.
Profondità (sistema metrico) 43.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 17 in.
Larghezza (sistema metrico) 43.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Peso di spedizione (sistema imperiale) 18 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 8.16 kg