Learn More
Heathrow Scientific™ Blood Collection Tray with 60-Place
Codice prodotto. 16350726 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
17 mm well, 60 place tube rack
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
16350726 17 mm well, 60 place tube rack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16350726 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS120261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.50€
    78.44€ / pezzi 1
    Risparmia 17.06€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
The Blood Collection Tray is lightweight, heavy on organization. Organize your phlebotomy, I.V. start or catheter insertion supplies with this spacious, robust and easy to clean carry tray.
  • Customize the compartments to suit your personal needs with the dividers provided
  • Comfort grip handle tested to hold up to 10 kg
  • Lightweight easy-to-clean ABS construction
  • Includes a 17 mm well, 60-place tube rack
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 419 x 311 x 85 mm (16.4 x 12.2 x 3.3 in.)
Dimensioni (L x P) 16.4 x 12.2 in.
Da utilizzare con (applicazione) Blood sample collection
Altezza maniglia (sistema imperiale) 9.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Altezza maniglia (sistema metrico) 24.1 cm
Altezza (sistema metrico) 8.5 cm
Capacità Up to 22 lb.
Include 17 mm well, 60 place tube rack
Lunghezza (sistema imperiale) 16.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.9 cm
No. of Places 60
N. di pozzetti Customizable
Size 419 x 311 x 85 mm
Peso (sistema imperiale) 2.62 lb.
Peso (sistema metrico) 10.18 kg
Larghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 31.1 cm
Materiale ABS
Product Type Blood Collection Tray