Learn More
Heathrow Scientific™ Droplet Sample Storage Tray
Codice prodotto. 15524149 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Specimen Containers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15524149 Specimen Containers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15524149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.85€
    46.79€ / pezzi 1
    Risparmia 7.06€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Droplet Sample Storage Tray is great for sample organization for the busy lab. The storage trays are hard wearing and they can be used for specimen containers with the insert provided, or for general lab products without the insert.
  • Bin and tray are made from polystyrene
  • Lightweight and sturdy to hold up to 24 full specimen containers (Specimen containers not included)
  • Removable insert allows outer shell to be used for storage or transportation of laboratory products
  • Stackable with other trays to support as many as four high
  • Integrated label holder and cards to enable easily changed identification
  • Can be easily cleaned with common disinfectants and germicides
Specifica
Divisori a celle Yes
Certificazione/Conformità None
Descrizione Droplet Sample Storage Tray, Polystyrene, Blue/White
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White, Blue
Capacità Specimen Containers
Materiale Polystyrene
Posizioni 24
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sample Storage
Modello HS120172
N. per custodia 6 Pk.
N. per confezione 1 Ea.
Imballaggio Carton
Quantità 1 Ea.
Size 480 x 331 x 84 mm
Dimensioni (L x P) 18.9 x 13 in.
Dimensioni (L x P x A) 18.9 x 13 x 3.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 48 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.90 in.
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.30 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 58 mm
Peso (sistema imperiale) 2.88 lb.
Peso (sistema metrico) 10.30 kg
Include Bin divider
Product Type Sample and Blood Collection Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 8.4 cm
Matrice 4 x 6
Larghezza (sistema metrico) 33.10 cm