Learn More
Fisherbrand™ Contatore di colonie eCount™
Codice prodotto. 15253305 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
Digital
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
15253305 Digital Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15253305
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Combines a multi-function electronic counter with a Sharpie™ pen for marking to prevent missing of double-counting colonies. The eCount™ Colony Counter has a light, ergonomic body that is balanced for easy manipulation. Different colored markers can be easily changed for marking versatility.
  • Pennarello Sharpie per la marcatura di piastre di Petri al fine di evitare di saltare colonie nel conteggio o contarle due volte
  • Minore consumo della batteria
  • Verifica di ogni conteggio con un segnale acustico o un lampeggio del LED
  • Prima conteggio progressivo, quindi conto alla rovescia per verificarne la precisione
  • Display the total of all counts (up to 32 separate counts)
  • Keep up to 32 separate counts in memory
  • Disabilitazione del contatore per poter scrivere i totali ed eventuali note
  • Con un pennarello Sharpie con punta fine e supporto con contrappeso
Specifica
Product Type Contatore di colonie eCount
Tipo di display Digital
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19cm