Learn More
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blood Collection Tray
Codice prodotto. 16340676 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
Purple
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16340676 Blue Pezzo
16350676 Red Pezzo
16360676 Pink Pezzo
16370676 Purple Pezzo
16380676 Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16340676 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS120021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50€
    49.67€ / pezzi 1
    Risparmia 10.83€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The Totemax™ Blood Collection Tray's unique phlebotomy tray design and patented hook feature allows the tray to be on or over most bed rails, foot-boards and handrails outside a typical patient room. Keep the tray off the floor, work top or bed.
  • Made from food-grade HDPE for a durable non-breakable design
  • Deep tray design helps reduce spills
  • Hooks lock in place when not in use
Tekniske data
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Dimensioni (L x P x A) 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Sample and Blood Collection
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema metrico) 27.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 17 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.2 mm
Size 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.)
Peso (sistema metrico) 27.9 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.9 mm
Materiale HDPE Resin
Product Type Blood Collection Tray
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.